Merck
693383
Sigma-Aldrich
cBRIDP
Synonim(y):
Di-tert-butyl(2,2-diphenyl-1-methyl-1-cyclopropyl)phosphine, Mo-Phos
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H33P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
87-91 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C1(C)CC1(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H33P/c1-21(2,3)25(22(4,5)6)23(7)18-24(23,19-14-10-8-11-15-19)20-16-12-9-13-17-20/h8-17H,18H2,1-7H3
Klucz InChI
QMLPJDVGNRHGJQ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
Protokoły
Środek powierzchniowo czynny TPGS-750-M umożliwia różne reakcje w wodzie w temperaturze pokojowej, zwiększając wydajność i wszechstronność syntezy.
TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.