Przejdź do
540285
Tetraalkylammonium carbonate, polymer-bound
macroporous, 18-50 mesh, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g N loading
Synonim(y):
MP-carbonate resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
macroporous
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
macroporous
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: proton reactive
extent of labeling
2.5-3.5 mmol/g N loading
particle size
18-50 mesh
SMILES string
[O-]C([O-])=O.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CC[N+](CC)(CC)Cc3ccccc3.CC[N+](CC)(CC)Cc4ccccc4
InChI key
RBIYTBCFDIQNIC-UHFFFAOYSA-L
General description
Tetraalkylammonium carbonate, polymer-bound also known as MP-carbonate resin, is a strong basic macroporous anion-exchange polystyrene resin that is commonly used in solution phase peptide synthesis and resin-based purification techniques.
Application
Tetraalkylammonium carbonate, polymer-bound, is used as a solid support base in the solution phase parallel synthesis of amides to remove unwanted acidic by-products. It is used as a solid-phase base to neutralize the hydrobromide in the synthesis of syringolin B.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
540293477044549363
description
macroporous, 18-50 mesh, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g N loading
description
macroporous, 40-90 mesh, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g loading
description
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
description
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
macroporous
form
macroporous
form
-
form
-
extent of labeling
2.5-3.5 mmol/g N loading
extent of labeling
2.5-3.5 mmol/g loading
extent of labeling
1.0-1.5 mmol/g loading
extent of labeling
0.7-1.5 mmol/g loading
reaction suitability
reactivity: proton reactive, reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: proton reactive
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reactivity: amine reactive, reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
particle size
18-50 mesh
particle size
40-90 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
100-200 mesh
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)