Merck
271403
Sigma-Aldrich
Bis(tributylstannyl)acetylene
95%
Synonim(y):
1,1′-(1,2-etynodiylo)bis[1,1,1-tributylostannan], Bis(tri-n-butylstannylo)acetylen, Bis(tributylocyno)acetylen, Bis(tributylostannylo)etyn, Etynylenobis[tributylocyna]
Wybierz wielkość
5 G
1220,00 zł
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1220,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]3SnC≡CSn[(CH2)3CH3]3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
604.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
gęstość
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.C2.2Sn/c6*1-3-4-2;1-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;;;
Klucz InChI
CAUONNQGFXOEMY-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)