Key Documents
692387
(R)-H8-BINAP
≥94%
Synonim(y):
(R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphospino)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-1,1′-binaphthyl, [(1R)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-[1,1′-binaphthalene]-2,2′-diyl]bis[diphenylphosphine]
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥94%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]20/D +74°, c = 0.5 in toluene
InChI
1S/C44H40P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-12,19-26,29-32H,13-18,27-28H2
Klucz InChI
ANSOKCGDSQQISA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Enantioselective synthesis of dihydrobenzofurans and dihydronaphthofurans via olefin isomerization/enantioselective intramolecular Alder-ene reaction of enynes catalyzed by Rh
- Preparation of axially chiral biaryl compounds by gold-catalyzed stereoselective intramolecular hydroarylation
- Preparation of chiral 3-alkyl-substituted indolines by tandem condensation-asymmetric hydrogenation of indoles with aldehydes, catalyzed by Bronsted acids and palladium BINAP complexes
- Stereoselective preparation of hydrindanes and decalins containing up to four contiguous stereocenters via rhodium-catalyzed [2+2+2] cycloaddition of ene-allenes with allenes
- Rhodium-catalyzed asymmetric formal olefination or cycloaddition of 1,3-dicarbonyl compounds with 1,6-diynes or 1,6-enynes
- Stereoselective preparation of 2,3-substituted indolines via Pd-catalyzed hydrogenation of (α-hydroxyalkyl)indoles
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago