Merck
692379
Sigma-Aldrich
(R)-DM-BINAP
Synonim(y):
(R)-(+)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl)bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine], (R)-(+)-2,2′-Bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1′-binaphthyl
Wybierz wielkość
100 MG
250,00 zł
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
250,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H48P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
734.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
aktywność optyczna
[α]20/D +169°, c = 1 in chloroform
mp
187-191 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
P(c8cc(cc(c8)C)C)(c7cc(cc(c7)C)C)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5cc(cc(c5)C)C)c4cc(cc(c4)C)C)cccc3
InChI
1S/C52H48P2/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46/h9-32H,1-8H3
Klucz InChI
MXGXXBYVDMVJAO-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago