690228
N,N-Bis[3-(methylamino)propyl]methylamine
98%
Synonim(y):
N-Methyl-3,3′-bis(methylamino)dipropylamine, N-Methyl-N,N-bis[3-(methylamino)propyl]amine, Methylbis(3-methylaminopropyl)amine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (with HClO4, T)
98%
Postać
liquid
zanieczyszczenia
≤1% water
ciąg SMILES
CNCCCN(C)CCCNC
InChI
1S/C9H23N3/c1-10-6-4-8-12(3)9-5-7-11-2/h10-11H,4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
PQYGBJHVVYREGU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter