Merck
127108
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-butanediamine
98%
Synonim(y):
1,4-Bis(dimethylamino)butane, N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-diaminobutane
Wybierz wielkość
5 G
420,00 zł
420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
420,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2N(CH2)4N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.26
Beilstein:
1735538
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
166-167 °C (lit.)
gęstość
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)CCCCN(C)C
InChI
1S/C8H20N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
VEAZEPMQWHPHAG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V Quemener et al.
Biology of the cell, 77(2), 195-199 (1993-01-01)
In a previous study, we identified regions on the surface of tumor cells which act as acceptor sites for putrescine (Put) and studied the competition between structural analogs of Put (N,N'-tetramethyl-alpha,omega-diaminoalkanes) and Put bound to latex microspheres. A chain of
Jamil S Saad et al.
Inorganic chemistry, 50(10), 4559-4571 (2011-04-23)
The highly distorted Pt(d(G*pG*)) (G* = N7-platinated G) 17-membered macrocyclic ring formed by cisplatin anticancer drug binding to DNA alters the structure of the G*G* base pair steps, canting one base, and increases dynamic motion, complicating solution structural studies. However
Chien-Shun Chen et al.
ChemSusChem, 6(1), 132-140 (2012-09-05)
The recycling of process water from strip mining extractions is a very relevant task both industrially and environmentally. The sedimentation of fine tailings during such processes, however, can often require long periods of time and/or the addition of flocculants which