Kluczowe dokumenty
685453
Platinum
nanopowder, <50 nm particle size (TEM)
Synonim(y):
Platinum black, Platinum element
Wybierz wielkość
1310,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1310,00 zł
Polecane produkty
Formularz
nanopowder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: platinum
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
<50 nm (TEM)
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Pojedyncze miejsca SnN(4)O z grupy głównej o zoptymalizowanym rozkładzie ładunku w celu przyspieszenia reakcji redukcji tlenu...: Badania koncentrują się na zastosowaniu pojedynczych miejsc SnN(4)O, wzmocnionych platyną, w celu usprawnienia reakcji redukcji tlenu, kluczowego procesu w ogniwach paliwowych i bateriach metalowo-powietrznych. Badanie podkreśla potencjał tych materiałów w tworzeniu bardziej wydajnych i trwałych rozwiązań do magazynowania energii. (Shao et al., 2024).
- Bifunkcyjny kompozyt węglowy z domieszką azotu i tlenku platyny / rodu inspirowany rozlewaniem się wodoru w celu usprawnienia reakcji wydzielania i utleniania wodoru w..: W artykule omówiono materiał kompozytowy wykorzystujący platynę i tlenek rodu, zaprojektowany w celu zwiększenia wydzielania wodoru i reakcji utleniania. Ten postęp jest istotny dla technologii magazynowania energii odnawialnej i wodorowych ogniw paliwowych. (Kumar Manna et al., 2024).
- Szybka synteza węglika molibdenu o wysokiej czystości z kontrolowanymi fazami krystalicznymi..: Chociaż badanie to koncentruje się głównie na węgliku molibdenu, zapewnia wgląd w techniki syntezy o wysokiej czystości, które mogą mieć zastosowanie do materiałów na bazie platyny, potencjalnie przynosząc korzyści badaniom akademickim i zastosowaniom przemysłowym. (Fang et al., 2024).
- Wspomagana energią słoneczną selektywna separacja i odzyskiwanie metali szlachetnych z dezaktywowanych katalizatorów oczyszczania powietrza...: Badania te dotyczą metody odzyskiwania metali z grupy platynowców ze zużytych katalizatorów przy użyciu energii słonecznej. Metoda ta może być korzystna dla zrównoważonych praktyk przemysłowych i recyklingu materiałów o wysokiej wartości. (Wu et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.