For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
203939
Palladium
powder, 99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Czarny pallad, Pallad (proszek), Pierwiastek pallad
Wybierz wielkość
1340,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1340,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
powder
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
0.25-2.36 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Postępy w dziedzinie anod z kompozytów krzemowo-węglowych pochodzących z odpadów rolniczych do zastosowań w akumulatorach litowo-jonowych: Przegląd..: W tym przeglądzie podkreślono integrację grafitu z krzemem pochodzącym z odpadów rolniczych w celu stworzenia wysokowydajnych anod do akumulatorów litowo-jonowych, podkreślając znaczenie zrównoważonych źródeł materiałów w technologii akumulatorów (Fafure et al., 2024).
- Wzmocniony krawędziowo super mikrogenerator oparty na dwuwymiarowym złączu Schottky'ego ..: Właściwości elektryczne grafitu są wykorzystywane w celu zwiększenia wydajności mikrogeneratorów, przyczyniając się znacząco do postępu w systemach mikroelektromechanicznych (MEMS) i technologiach pozyskiwania energii (Yu et al., 2024).
- Wsadowe i półciągłe oczyszczanie ścieków z manioku przy użyciu mikrobiologicznych ogniw paliwowych i analizy metataksonomicznej...: Demonstruje zastosowanie grafitu w mikrobiologicznych ogniwach paliwowych do oczyszczania ścieków, zapewniając przyjazne dla środowiska rozwiązanie do zarządzania odpadami i wytwarzania energii w procesach przemysłowych (Quintero-Díaz i Gil-Posada, 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.