Merck
689297
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
98%
Synonim(y):
2-Bromo-4-formylpyridine, 2-Bromoisonicotinaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.01
Beilstein:
4243166
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Produkt 689297 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Poziom jakości
Próba
≥97.5% (GC)
98%
Formularz
crystals
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
ciąg SMILES
Brc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
Klucz InChI
RTWLIQFKXMWEJY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)