Informacje o tej pozycji
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: reductant
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
density
0.761 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCB(CC)OC
InChI
1S/C5H13BO/c1-4-6(5-2)7-3/h4-5H2,1-3H3
InChI key
FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Studying a catalyst for ring-opening metathesis polymerization / vinyl insertion polymerization
- Reformatsky / quaternary Claisen condensations
- Enantioselective synthesis of carba-furanose sugars
- Borane-mediated control radical polymerization for synthesis of fluoropolymers
- Homologation reactions with sulfonium ylides
- Trialkylborane promoted adhesion to low surface energy plastics
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7397-46-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?