Merck
687898
Sigma-Aldrich
3-Biphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9BrMg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.972 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Br[Mg]c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1-5,7-10H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
UZTOZHROVSDJHK-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 - 5.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-20 - -15 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)