Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 212,00 zł 159,00 zł |
Informacje o tej pozycji
159,00 zł
Cena katalogowa212,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.639 (lit.)
bp
103-104 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, phenyl
SMILES string
Brc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9Br/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
InChI key
USYQKCQEVBFJRP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description 98% |
| assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.398 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 103-104 °C/0.2 mmHg (lit.) | bp 310 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.639 (lit.) | refractive index - |
| form liquid | form solid |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2113-57-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?