Merck
686808
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-1-ethynylboronic acid pinacol ester
90%
Synonim(y):
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(phenylethynyl)-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
Formularz
crystals
mp
49-68 °C
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H17BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9H,1-4H3
Klucz InChI
VEIORNIWTVJLCN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)