Merck
696528
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-butenylboronic acid pinacol ester
96%
Synonim(y):
2-(3-Methyl-but-2-enyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,3-Dimethylallylboronic acid pinacol ester
Wybierz wielkość
1 G
629,30 zł
629,30 zł
Cena katalogowa899,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
629,30 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
629,30 zł
Cena katalogowa899,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4395
bp
42-45 °C/0.6 mmHg
gęstość
0.885 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-9(2)7-8-12-13-10(3,4)11(5,6)14-12/h7H,8H2,1-6H3
Klucz InChI
QXDMQRNIDKVRCN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
76.7 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)