Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 217,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
217,00 zł
Quality Segment
assay
95%
form
solid
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)C=C
InChI
1S/C2H3BF3.K/c1-2-3(4,5)6;/h2H,1H2;/q-1;+1
InChI key
ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N
General description
Potassium vinyltrifluoroborate is an air- and water-stable potassium organotrifluoroborate that can be utilized in coupling reactions under relatively mild conditions.
Application
- Suzuki Miyaura cross-coupling reactions and polymerization reactions
- Synthesis of photonic crystals
- Synthesis of sensitizers for dye-sensitized solar cells
- Mannich / diastereoselective hydroamination reaction sequence
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?