Merck
686077
Sigma-Aldrich
Scandium(III) chloride
hydrogen-storage grade, 99.9%
Synonim(y):
Trójchlorek skandu
About This Item
Wzór liniowy:
ScCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.31
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
hydrogen-storage grade
Poziom jakości
Próba
99.9%
Formularz
powder
mp
960 °C (lit.)
gęstość
2.39 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
DVMZCYSFPFUKKE-UHFFFAOYSA-K
Komentarz do analizy
XRD plots and metal purity data are available upon request.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)