Merck
CRM45657
Supelco
S 421
TraceCERT®, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Bis(2,3,3,3-tetrachloropropyl) ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6Cl8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(COCC(Cl)C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H6Cl8O/c7-3(5(9,10)11)1-15-2-4(8)6(12,13)14/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LNJXZKBHJZAIKQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
350.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
177 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)