Merck
685658
Sigma-Aldrich
N-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
49-53 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccn1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H13NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
NSHLHMBABZKJHP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
225.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)