Merck
685321
Sigma-Aldrich
[6,6]-Phenyl-C61 butyric acid butyl ester
>97%
Synonim(y):
1-(3-Butoxycarbonylpropyl)-1-phenyl-[6.6]C61, PCBB, [60]PCB-C4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C75H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
952.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
opis
functionalized fullerene
Próba
>97%
Postać
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)CCCC2(c1ccccc1)C34c5c6c7c8c9c%10c(c%11c%12c3c%13c5c%14c%15c6c%16c7c%17c9c%18c%19c%10c%20c%11c%21c%12c%22c%13c%23c%14c%24c%15c%25c%16c%26c%17c%18c%27c%28c%19c%20c%29c%21c%30c%22c%23c%31c%24c%32c%25c%26c%27c%33c%28c%29c%30c%31c%32%33)C248
Opis ogólny
[6,6]-Phenyl-C61 butyric acid butyl ester ([60]PCB-C4) is a fullerene derivative that is used as an acceptor molecule with good field effect mobility in organic electronics. It has a structural similarity to PCBM based fullerene and its aliphatic groups facilitate an increase in its solubility.
Zastosowanie
[60]PCB-C4 is a conducting polymer, which can be used in a variety of applications such as organic photovoltaic cells (OPVs) and bulk heterojunction (BHJ) solar cells.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Crystalline polymorphs of [6, 6]-phenyl-C61-butyric acid n-butyl ester (PCBNB)
Choi S, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 116(45), 13568-13574 (2012)
The Journal of Organic Chemistry, 60, 532-538 (1995)
Polymer BHJ solar cell performance tuning by C60 fullerene derivative alkyl side-chain length
Kastner C, et al.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 50(22), 1562-1566 (2012)
MAPLE prepared heterostructures with oligoazomethine: Fullerene derivative mixed layer for photovoltaic applications
Stanculescu A, et al.
Applied Surface Science, 417, 183-195 (2017)
The Journal of Physical Chemistry B, 108, 11921-11926 (2004)
Produkty
Progress in bulk heterojunction photodiodes since 1995 has improved device performance and widened research scope.
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
Znajdź różne zastosowania fulerenów w fotowoltaice i naukach biologicznych.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Zobacz wszystko