Przejdź do
T48003
Tribromoacetaldehyde
97%
Synonim(y):
Bromal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
207,00 zł
155,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br3CCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.74
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-067-9
Beilstein/REAXYS Number:
1098614
MDL number:
Assay:
97%
155,25 zł
Cena katalogowa207,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.584 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
density
2.665 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2HBr3O/c3-2(4,5)1-6/h1H
InChI key
YTGSYRVSBPFKMQ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
634530132675480835
description
97%
description
97%
description
97%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.584 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.591 (lit.)
refractive index
n20/D 1.565 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
2.665 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
174 °C (lit.)
bp
-
bp
74-75 °C/3 mmHg (lit.)
bp
124-125 °C/20 mmHg (lit.)
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
65 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)