Merck
685119
Sigma-Aldrich
Deoxycholic acid-24-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
3a,12a-Dihydroxy-5ß-cholanic acid-24-13C, 7-Deoxycholic acid-24-13C, Desoxycholic acid-24-13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC23H40O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
171-174 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[C@H](CC[13C](O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i22+1
Klucz InChI
KXGVEGMKQFWNSR-JJUQXLBJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)