Przejdź do
05-1087
Przeciwciało anty-fosfoIRS1 (mysie Ser307/ludzkie Ser312), klon 24.6.2
clone 24.6.2, from mouse
Synonim(y):
substrat receptora insuliny 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki16 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
24.6.2, monoclonal
Species reactivity:
bovine, pig, mouse, monkey, canine, rat, human
Application:
ICC, IF, IP, WB
Citations:
13
2140,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
24.6.2, monoclonal
species reactivity
bovine, pig, mouse, monkey, canine, rat, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer307 )
Gene Information
bovine ... Irs1(538598)
dog ... Irs1(486148)
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
pig ... Irs1(100512686)
rat ... Irs1(25467)
rhesus monkey ... Irs1(707870)
General description
IRS1 (Insulin Receptor Substrate 1) przekazuje sygnały insuliny poprzez szlaki metaboliczne i mitogenne. IRS1 jest silnie fosforylowany zarówno na resztach serynowych, jak i tyrozynowych. Te fosforylowane tyrozyny umożliwiają IRS działanie jako białko dokujące, które wiąże domeny SH2 takich białek jak kinaza PI3 (kinaza fosfatydyloinozytolu 3) i GRB2, powodując aktywację. Nadmierna ekspresja i fosforylacja seryny jest związana z insulinoopornością i rakiem piersi. Niektóre z bardziej znaczących miejsc fosforylacji to Ser302, który jest fosforylowany po stymulacji insuliną. Ser307, fosforylowana przez JNK i IKK, jest kluczowym miejscem regulacyjnym, które wydaje się zakłócać interakcję IRS1/IR i hamować aktywację szlaków PI3 i MAPK za pośrednictwem insuliny, oraz Ser636/639, o którym wiadomo, że jest fosforylowany przez p70S6K za mTOR i działa jako pętla ujemnego sprzężenia zwrotnego.
~185 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom otaczającym fosforylowany Ser307 mysiego IRS1.
Application
To przeciwciało anty-fosfo-IRS1 (Ser307 mysie/ Ser312 ludzkie), klon 24.6.2 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IP, IC, IF do wykrywania fosfo-IRS1 (Ser307 mysie/ Ser312 ludzkie).
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z wieloma innymi gatunkami na podstawie 100% homologii sekwencji z immunogenem.
To przeciwciało rozpoznaje IRS1 fosforylowany przy Ser307 (mysz) i Ser312 (człowiek).
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by western blot on IR/IRS1 transfected CHO +/- Insulin lysate.
Western Blot Analysis:
1:1,000 dilution of this antibody was used to detect IRS1 in IRS/IR transfected CHO -/+ Calyculin A/ Okadaic Acid-treated cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 07-247
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-108605-108505-784R
description
clone 24.6.2, from mouse
description
clone 8.1.2, from mouse
description
clone 4.2.2, from mouse
description
clone 58-10C-31, from rabbit
clone
24.6.2, monoclonal
clone
8.1.2, monoclonal
clone
4.2.2, monoclonal
clone
58-10C-31, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
bovine, pig, mouse, monkey, canine, rat, human
species reactivity
bovine, pig, canine, monkey, human, rat, mouse
species reactivity
pig, canine, human, mouse, rat, monkey, bovine
species reactivity
human, rat, mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
P35568
UniProt accession no.
P35568
UniProt accession no.
P35568
UniProt accession no.
P35570
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)