Merck
684406
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano]ferrocene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H48FeP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
526.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
69.1-73.0 °C
ciąg SMILES
[Fe].CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)P1[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CC(C)[C@@H]3CC[C@@H](C(C)C)P3[C]4[CH][CH][CH][CH]4
InChI
1S/2C15H24P.Fe/c2*1-11(2)14-9-10-15(12(3)4)16(14)13-7-5-6-8-13;/h2*5-8,11-12,14-15H,9-10H2,1-4H3;/t2*14-,15-;/m00./s1
Klucz InChI
CIIWEDVVKXIYFL-XRLMYZCVSA-N
Zastosowanie
DuPhos and BPE Ligands: Highly Efficient Privileged Ligands
  • Chiral catalystic ligand used for enantioselective rhodium-catalyzed hydrogenation reactions
Informacje prawne
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)