Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA010575
Sigma-Aldrich
Anti-CHIT1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Chitinase-1 antibody produced in rabbit, Anti-Chitotriosidase-1 precursor antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
FDDVESFKTKVSYLKQKGLGGAMVWALDLDDFAGFSCNQGRYPLIQTLRQELSLPYLPSGTPELEVPKPGQPSEPEHGPSPGQDTFCQGKADGLYPNPRERSSFYSCAAGRLFQQSCPTGLVFSNSCKCCTWN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHIT1(1118)
Opis ogólny
Gen CHIT1 (chitynaza 1) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1. Białko to wykazuje wysoką ekspresję w komórkach wrodzonego układu odpornościowego, zwłaszcza w aktywowanych makrofagach. Znane jest również jako chitotriozydaza. U ludzi ulega ekspresji w gruczołach łzowych i płucach. Białko to jest członkiem 18-osobowej ludzkiej rodziny chitynaz.
Immunogen
Chitotriosidase-1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Enzym CHIT1 (chitynaza 1) zapobiega wzrostowi grzybów produkujących chitynę, takich jak Candida albicans, Aspergillus niger i Cryptococcus neoformans. Jednak w populacji ludzkiej w genie tym występują różne dysfunkcyjne mutacje bez powiązanych fenotypów, co sugeruje, że białko to jest częściowo funkcjonalnie zbędne. Poziom tego białka w surowicy jest podwyższony podczas infekcji grzybiczych i choroby Gauchera. Podwyższony poziom tego białka w surowicy jest związany z odpornością na niedrożność dróg oddechowych u nowojorskich strażaków po ekspozycji na pył zawieszony z WTC (World Trade Center). U pacjentów z cukrzycą typu II stężenie tego białka w surowicy wzrasta stopniowo wraz ze stopniem albuminurii, a zatem jest związane z powikłaniami naczyniowymi cukrzycy i dysfunkcją nerek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71944
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N Manno et al.
Carbohydrate polymers, 113, 607-614 (2014-09-27)
The human genome encodes a gene for an enzymatically active chitinase (CHIT1) located in a single copy on Chromosome 1, which is highly expressed by activated macrophages and in other cells of the innate immune response. Several dysfunctional mutations are
Petra Steinacker et al.
Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 89(3), 239-247 (2017-11-17)
Neurochemical markers of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) that reflect underlying disease mechanisms might help in diagnosis, staging and prediction of outcome. We aimed at determining the origin and differential diagnostic and prognostic potential of the putative marker of microglial activation
Tanja Larsen et al.
FEBS letters, 588(5), 746-751 (2014-01-28)
Humans do not synthesize chitin, yet they produce a number of active and inactive chitinases. One of the active enzymes is chitotriosidase whose serum levels are elevated in a number of diseases such as Gaucher's disease and upon fungal infection.
Jarne Beliën et al.
Nature communications, 15(1), 5013-5013 (2024-06-13)
Multiple sclerosis (MS) is characterized by heterogeneity in disease course and prediction of long-term outcome remains a major challenge. Here, we investigate five myeloid markers - CHIT1, CHI3L1, sTREM2, GPNMB and CCL18 - in the cerebrospinal fluid (CSF) at diagnostic
Soo Jung Cho et al.
Journal of clinical immunology, 33(6), 1134-1142 (2013-06-08)
World Trade Center (WTC) exposure caused airflow obstruction years after exposure. Chitinases and IgE are innate and humoral mediators of obstructive airway disease. We investigated if serum expression of chitinases and IgE early after WTC exposure predicts subsequent obstruction. With