Merck
493252
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid-17O4 solution
~80 wt. % in H217O, 20 atom % 17O
About This Item
Wzór liniowy:
H3P17O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
20 atom % 17O
masa cząsteczkowa
99.80 by atom % calculation (20 atom % 17O)
stężenie
~80 wt. % in H217O
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[17OH]P([17OH])([17OH])=[17O]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1,4+1
Klucz InChI
NBIIXXVUZAFLBC-JCDJMFQYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1