Merck
684198
Sigma-Aldrich
2-Iodopropane-1,1,1,3,3,3-d6
98 atom % D, ≥98% (CP), contains copper as stabilizer
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)2CHI
Masa cząsteczkowa:
176.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
175.91 by atom % calculation
zawiera
copper as stabilizer
tw
88-90 °C
gęstość
1.763 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(I)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
FMKOJHQHASLBPH-WFGJKAKNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup