Przejdź do
342017
Heptafluoro-2-iodopropane
98%
Synonim(y):
2-Iodoperfluoropropane, Heptafluoroisopropyl iodide, Perfluoroisopropyl iodide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3)2CFI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.93
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-643-3
Beilstein/REAXYS Number:
1841228
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
7.12 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
density
2.08 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(I)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F7I/c4-1(11,2(5,6)7)3(8,9)10
InChI key
BBZVTTKMXRPMHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Heptafluoro-2-iodopropane is a secondary fluoro alkyl iodide. It can be prepared by addition of iodine monofluoride to hexafluoropropene.
Application
Heptafluoro-2-iodopropane may be used in the preparation of perfluoropropyl magnesium bromide and perfluoropropyl magnesium iodide. It may be used as chain-transfer agent in telomerization reactions of:
  • 1,1-difluoroethylene and tetrafluoroethylene
  • CF3I, C2F5I and n-C3F7I with 1,1-difluoroethylene
  • n-C3F7I with tetrafluoroethylene
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
148938377023603724
assay
98%
assay
99%
assay
99% (CP)
assay
≥99% (CP)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
2.08 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.703 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.774 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.713 g/mL at 25 °C
bp
40 °C (lit.)
bp
88-90 °C (lit.)
bp
88-90 °C
bp
88-90 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4925 (lit.)
refractive index
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)