Merck
902195
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane-3,3,3-d3
≥99 atom % D, ≥98% (CP), contains copper as stabilizer
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CD3CH2CH2I
Masa cząsteczkowa:
173.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
czystość izotopowa
≥99 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
przesunięcie masy
M+3
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)