Merck
683663
Sigma-Aldrich
Fmoc-α-Me-Ala-OH-15N
99 atom % 15N, 98% (CP)
Synonim(y):
2-Aminoisobutyric acid-15N, α-N-Fmoc
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H1915NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
326.35 by atom % calculation
metody
bio NMR: suitable
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-19(2,17(21)22)20-18(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16H,11H2,1-2H3,(H,20,23)(H,21,22)/i20+1
Klucz InChI
HOZZVEPRYYCBTO-UUZXFVOJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)