540323
1,1,1-Trifluoro-2-propanol
97%
Synonim(y):
1,1,1-Trifluoroisopropanol, 1,1,1-Trifluoropropane-2-ol, 1-(Trifluoromethyl)ethanol, 1-Methyl-2,2,2-trifluoroethanol
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.316 (lit.)
tw
81-82 °C (lit.)
gęstość
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h2,7H,1H3
Klucz InChI
GILIYJDBJZWGBG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18.3 °C - closed cup