Merck
737011
Sigma-Aldrich
3-Cyclopropyl-2-propynoic acid
95%
Synonim(y):
Cyclopropanepropiolic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
mp
63-68 °C
ciąg SMILES
OC(=O)C#CC1CC1
InChI
1S/C6H6O2/c7-6(8)4-3-5-1-2-5/h5H,1-2H2,(H,7,8)
Klucz InChI
IJODLTUIUAZITN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3