Merck
8.52034
Fmoc-Arg(Pmc)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Arg(Pmc)-OH, N-α-Fmoc-N G-(2,2,5,7,8-pentamethylchroman-6-sulfonyl)-L-arginine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H42N4O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
662.80
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
70-120 °C (decomposition)
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(\N=C(\NCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)/N)c1c(c2c(c(c1C)C)OC(CC2)(C)C)C
InChI
1S/C35H42N4O7S/c1-20-21(2)31(22(3)23-16-17-35(4,5)46-30(20)23)47(43,44)39-33(36)37-18-10-15-29(32(40)41)38-34(42)45-19-28-26-13-8-6-11-24(26)25-12-7-9-14-27(25)28/h6-9,11-14,28-29H,10,15-19H2,1-5H3,(H,38,42)(H,40,41)(H3,36,37,39)/t29-/m0/s1
InChI key
QTWZCODKTSUZJN-LJAQVGFWSA-N
General description
Doskonała pochodna do wprowadzania Arg w Fmoc SPPS. Grupa Pmc jest usuwana przez TFA w ciągu 1-3 godzin [1,2,3]. Dyskusje na temat reakcji ubocznych związanych ze stosowaniem ochrony argininy opartej na sulfonylu można znaleźć w [4,5,6,7,8,9,10,11]. W syntezie peptydów zawierających zarówno Arg, jak i Trp, zaleca się stosowanie tej pochodnej w połączeniu z Fmoc-Trp(Boc)-OH (852050) [5,6,11]. [5,6,11].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] R. Ramage, et al. (1987) Tetrahedron Lett., 28, 2287.
[2] J. Green, et al. (1988) Tetrahedron Lett., 29, 4341.
[3] R. Ramage, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 47, 6353.
[4 ] P. Sieber (1987) Tetrahedron Lett., 28, 1637.
[5 ] C. G. Fields, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34, 6661.
[ 6] H. Choi, et al. (1993) Int. J. Peptide Protein Res., 42, 58.
[ 7] A. Stierandova, et al. (1994) Int. J. Peptide Protein Res., 43, 31.
[ 8] P. M. Fischer, et al. (1992) Int. J. Peptide Protein Res., 40, 19.
[9] S. A. G. Beck, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 38, 25.
[10] E. Jaeger, et al. (1993) Biol. Chem. Hoppe-Seyler, 374, 349.
[11] P. White in ′Peptides, Chemistry & Biology, Proc. 12th American Peptide Symposium′, J. A. Smith & J. E. Rivier (Eds), ESCOM, Leiden, 1992, pp. 537.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (12,5 mmol in 25 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.50 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1073
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c