Kluczowe dokumenty
682624
Nanoclay, surface modified
contains 35-45 wt. % dimethyl dialkyl (C14-C18) amine
Synonim(y):
Nanomer® I.44P, Nanomer® clay, Montmorillonite clay
Wybierz wielkość
419,90 zł
Cena katalogowa494,00 złZaoszczędź 15%Wybierz wielkość
About This Item
419,90 zł
Cena katalogowa494,00 złZaoszczędź 15%Polecane produkty
Formularz
powder
zawiera
35-45 wt. % dimethyl dialkyl (C14-C18) amine
Matryca
Montmorillonite clay base material
wielkość cząstki
≤20 μm
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Improve modulus
- Increase barrier
- Enhance chemical resistance
- Improve flame retardancy
- Increase heat deflection temperature (HDT)
Informacje prawne
Product of Nanocor®, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nanoclays are clay minerals optimized for use in clay nanocomposites– multi-functional material systems with several property enhancements targeted for a particular application.
Nanoclays like montmorillonite and bentonite are used in polymer-clay nanocomposites, rheology modifiers, and drug delivery carriers.
We have discussed shortly the applications of 1:1 and 2:1 phyllosilicate material in membrane technology, as well as the basic geometric understanding of their layered structures.
Graphene's unique properties spark interdisciplinary interest; its honeycomb structure offers electrical, optical, and mechanical marvels.