The purity of this product is not determined.
Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 253,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 671,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
powder
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
surface area
250 m2/g
loss
12-19% loss on ignition, 4-8% loss on drying
pH
4-5
SMILES string
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Application
Montmorillonite (Aluminum Pillared Clay) can be used to prepare poly(methyl methacrylate) (PMMA) based nanocomposite materials.
Other Notes
Acidic catalyst
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| pH 4-5 | pH 2.8-3.8 | pH - | pH - |
| loss 12-19% loss on ignition, 4-8% loss on drying | loss - | loss - | loss - |
| surface area 250 m2/g | surface area ~330 m2/g | surface area - | surface area - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the montmorillonite purity (%) of this product?