Merck
69904
Montmorillonite
K 30
Synonim(y):
K-Catalyst
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
EC Number:
215-288-5
MDL number:
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
surface area
~330 m2/g
pH
2.8-3.8
SMILES string
[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2].O
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
InChI key
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Application
catalyst for alkylation reactions, rearrangements and isomerizations
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Montmorillonite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)