Merck
681008
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano]ferrocene
Synonim(y):
S,S-Et-Ferrocelane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H40FeP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.39
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -382°, c = 1 in chloroform
mp
89-91 °C
ciąg SMILES
C[Fe]C.CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1[C@@H]2CCCC2.CC[C@H]3CC[C@H](CC)P3[C@H]4CCCC4
InChI
1S/2C13H25P.2CH3.Fe/c2*1-3-11-9-10-12(4-2)14(11)13-7-5-6-8-13;;;/h2*11-13H,3-10H2,1-2H3;2*1H3;/t2*11-,12-;;;/m00.../s1
Klucz InChI
CPUKIDAUDCWIRT-ABLBMNRKSA-N
Informacje prawne
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Ferrocelane is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.
Asymetryczne uwodornienie umożliwia skalowalną syntezę związków o jednym enancjomerze z minimalną ilością produktów ubocznych, idealnych do produkcji komercyjnej.