Merck
642517
Sigma-Aldrich
5-Bromothiazole
95%
Synonim(y):
5-bromo-1,3-tiazol
Wybierz wielkość
1 G
300,30 zł
5 G
1210,00 zł
300,30 zł
Cena katalogowa429,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
300,30 zł
5 G
1210,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H2BrNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
300,30 zł
Cena katalogowa429,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5955
gęstość
1.835 at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1cncs1
InChI
1S/C3H2BrNS/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H
Klucz InChI
DWUPYMSVAPQXMS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-bromotiazol jest monobromotiazolem, który można otrzymać poprzez traktowanie 2,5-dibromotiazolu etanolanem sodu, a następnie uwodornienie na gąbczastym niklu.[1]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
"Synthesis of Brominated Thiazoles via Sequential Bromination-Debromination Methods"
Uzelac.JE and Rasmussen.CS
The Journal of Organic Chemistry (2017)