Merck
675946
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,2′,6,6′-Tetramethoxy-4,4′-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-3,3′-bipyridine
97%
Synonim(y):
(S)-Xylyl-P-Phos
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H50N2O4P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
756.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
158-162 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
COc1cc(P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cc(C)cc(C)c3)c(c(OC)n1)-c4c(OC)nc(OC)cc4P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C46H50N2O4P2/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)53(36-19-29(3)14-30(4)20-36)39-25-41(49-9)47-45(51-11)43(39)44-40(26-42(50-10)48-46(44)52-12)54(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38/h13-26H,1-12H3
Klucz InChI
JRTHAKOHBMETRC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ligand employed in the asymmetic hydrogenation of ß-keto esters, 2-arylacrylates, aryl ketones , and other substrates.[1]
Informacje prawne
Sold in collaboration with Johnson Matthey Catalyst for research purposes only. US5886182 and any patents arising therefrom apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jing Wu et al.
Accounts of chemical research, 39(10), 711-720 (2006-10-18)
This Account outlines our efforts in the design and synthesis of a family of highly effective atropisomeric dipyridylphosphine ligands (P-Phos and its variants) and in the development of their widespread applications in transition-metal-catalyzed asymmetric reactions including hydrogenation, hydrosilylation, and C-C
Produkty
P-Phos ligand family enhances catalysis, featuring atropisomeric biaryl bisphosphine with unique structural elements.