Przejdź do
676004
(R)-(+)-2,2′,6,6′-Tetramethoxy-4,4′-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3′-bipyridine
97%
Synonim(y):
(R)-Xylyl-P-Phos
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
443,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H50N2O4P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
756.85
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D +125°, c = 1 in chloroform
mp
190-194 °C
functional group
phosphine
SMILES string
COc1cc(P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cc(C)cc(C)c3)c(c(OC)n1)-c4c(OC)nc(OC)cc4P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C46H50N2O4P2/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)53(36-19-29(3)14-30(4)20-36)39-25-41(49-9)47-45(51-11)43(39)44-40(26-42(50-10)48-46(44)52-12)54(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38/h13-26H,1-12H3
InChI key
JRTHAKOHBMETRC-UHFFFAOYSA-N
Application
Ligand employed in the asymmetic hydrogenation of β-keto esters, 2-arylacrylates, aryl ketones , and other substrates.
Legal Information
Sold in collaboration with Johnson Matthey Catalyst for research purposes only. US5886182 and any patents arising therefrom apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
675806295817595721
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
bromo
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]20/D +125°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D +98°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]19/D +233°, c = 0.3 in toluene
optical activity
-
mp
190-194 °C
mp
261-265 °C
mp
239-241 °C (lit.)
mp
256-260 °C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)