Merck
675806
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2′,6,6′-Tetramethoxy-4,4′-bis(diphenylphosphino)-3,3′-bipyridine
97%
Synonim(y):
(R)-P-Phos
Wybierz wielkość
100 MG
286,30 zł
286,30 zł
Cena katalogowa409,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
286,30 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H34N2O4P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
644.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
286,30 zł
Cena katalogowa409,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +98°, c = 1 in chloroform
mp
261-265 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
COc1cc(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c(OC)n1)-c4c(OC)nc(OC)cc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H34N2O4P2/c1-41-33-25-31(45(27-17-9-5-10-18-27)28-19-11-6-12-20-28)35(37(39-33)43-3)36-32(26-34(42-2)40-38(36)44-4)46(29-21-13-7-14-22-29)30-23-15-8-16-24-30/h5-26H,1-4H3
Klucz InChI
JZOSBBLJKXSBBN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ligand employed in the asymmetic hydrogenation of ß-keto esters, 2-arylacrylates, aryl ketones , and other substrates.[1]
Informacje prawne
Sold in collaboration with Johnson Matthey Catalyst for research purposes only. US5886182 and any patents arising therefrom apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jing Wu et al.
Accounts of chemical research, 39(10), 711-720 (2006-10-18)
This Account outlines our efforts in the design and synthesis of a family of highly effective atropisomeric dipyridylphosphine ligands (P-Phos and its variants) and in the development of their widespread applications in transition-metal-catalyzed asymmetric reactions including hydrogenation, hydrosilylation, and C-C
Produkty
P-Phos ligand family enhances catalysis, featuring atropisomeric biaryl bisphosphine with unique structural elements.