Przejdź do zawartości
539141
Substrat proteasomu II, fluorogeniczny
Fluorogenic proteasome substrate.
Synonim(y):
Z-LLE-AMC
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H44N4O9
Masa cząsteczkowa:
664.75
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
fluorescence
λex ~380 nm, λem ~460 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Fluorogeniczny substrat proteasomu (maksimum wzbudzenia: 380 nm; maksimum emisji: 460 nm).
Fluorogeniczny substrat proteasomu.
Biochem/physiol Actions
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Odwracalny: nie
Główny cel
Fluorogeniczny substrat proteasomu
Hamuje proteazy serynowe, proteazy cysteinowe. Nie hamuje metaloproteaz.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Z-Leu-Leu-Glu-AMC
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)