Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 489,00 zł 366,75 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2320,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
366,75 zł
Cena katalogowa489,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥97%
optical purity
ee: ≥99%
functional group
phosphine
SMILES string
COc1cccc(P(c2cc(cc(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c3cc(cc(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c1-c4c(OC)cccc4P(c5cc(cc(c5)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c6cc(cc(c6)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C70H96O2P2/c1-63(2,3)45-33-46(64(4,5)6)38-53(37-45)73(54-39-47(65(7,8)9)34-48(40-54)66(10,11)12)59-31-27-29-57(71-25)61(59)62-58(72-26)30-28-32-60(62)74(55-41-49(67(13,14)15)35-50(42-55)68(16,17)18)56-43-51(69(19,20)21)36-52(44-56)70(22,23)24/h27-44H,1-26H3
InChI key
PBYRAYONARLAQJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- 1,2-Dihydropyridines through Rh-catalyzed cycloaddition of diynes to sulfonimines.
- Enantiorich disubstituted γ-lactams via intramolecular allylic alkylation reaction using Pd catalyst.
- A Ru-metal complex, which acts as a hydrogenation catalyst applicable in the synthesis of an organic building block (S)-3-fluoromethyl-γ-butyrolactone.
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97%, optical purity ee: ≥99% | description ≥97% (31P-NMR), optical purity ee: ≥99% | description 97% | description ≥95.0% (H-NMR) |
| assay ≥97% | assay ≥97% (31P-NMR) | assay 97% | assay ≥95.0% (H-NMR) |
| functional group phosphine | functional group phosphine | functional group fluoro, phosphine | functional group chloro, phosphine |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| optical purity ee: ≥99% | optical purity ee: ≥99% | optical purity - | optical purity - |
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(R)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis[bis(3,5-di-tert-butylphenyl)phosphine] ≥97%, optical purity ee: ≥99%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/389/033/e3c61de2-e5d4-4141-be57-0eb722850a37/640/e3c61de2-e5d4-4141-be57-0eb722850a37.png)
![(R)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine] ≥97% (31P-NMR), optical purity ee: ≥99%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/377/820/32e028a2-0c7d-460d-8b6f-668b6d6a1523/640/32e028a2-0c7d-460d-8b6f-668b6d6a1523.png)
![(R)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxybiphenyl-2,2′-diyl) bis{bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine} 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/276/514/e80e6c25-aa5f-4a4d-807f-fefae41a4b66/640/e80e6c25-aa5f-4a4d-807f-fefae41a4b66.png)