Merck
673463
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pyridinecarbonitrile
97%
Synonim(y):
2-Cyano-4-methylpyridine, 4-Methyl-2-cyanopyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
83-87 °C
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
Cc1ccnc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-2-3-9-7(4-6)5-8/h2-4H,1H3
Klucz InChI
LQAWSWUFSHYCHP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with