Przejdź do
460621
4-Methoxypyridine
97%
Synonim(y):
γ-Methoxypyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
553,00 zł
470,05 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
1232,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-624-7
MDL number:
Assay:
97%
470,05 zł
Cena katalogowa553,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
108-111 °C/65 mmHg (lit.)
density
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccncc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
InChI key
XQABVLBGNWBWIV-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Methoxypyridine has been prepared from 4-methoxypyridine-N-oxide, via catalytic hydrogenation. Ortho lithiation of 4-methoxypyridine using mesityllithium as the metalating base has been studied.
Application
4-Methoxypyridine was used as a starting reagent for the stereocontrolled synthesis of (±)-pumiliotoxin C and (±)-lasubine II. It was also used in an efficient construction of dihyropyridin-4-ones, which serves as potential ligands for neuronal nicotinic acetycholine receptors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHB00129
description
97%
description
AldrichCPR
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
refractive index
-
density
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
108-111 °C/65 mmHg (lit.)
bp
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)