Merck
669210
Sigma-Aldrich
3,4-(2′,2′-Diethylpropylene)dioxythiophene
97%
Synonim(y):
3,3-Diethyl-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepin, EDOT analog
Wybierz wielkość
250 MG
1050,00 zł
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1050,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.534
gęstość
1.109 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCC1(CC)COc2cscc2OC1
InChI
1S/C11H16O2S/c1-3-11(4-2)7-12-9-5-14-6-10(9)13-8-11/h5-6H,3-4,7-8H2,1-2H3
Klucz InChI
HMKHKPKUPVRLOW-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.