Merck
660485
Sigma-Aldrich
3,4-Propylenedioxythiophene
97%
Synonim(y):
3,4-Dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepin, ProDOT
Wybierz wielkość
500 MG
1680,00 zł
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1680,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
79-83 °C
ciąg SMILES
C1COc2cscc2OC1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-2-8-6-4-10-5-7(6)9-3-1/h4-5H,1-3H2
Klucz InChI
WNOOCRQGKGWSJE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,4-Propylenodioksytiofen (PRODOT) jest polimerem przewodzącym, który tworzy układ π-sprzężony. Ma dobre właściwości elektrochromowe z wysoką przewodnością i elektroaktywnością powierzchniową. Tworzy cienką warstwę przy użyciu techniki warstwa po warstwie (LBL) i powlekania spinowego.[1][2]
Zastosowanie
PRODOT może być stosowany jako sprzężony polimer w produkcji ogniw słonecznych uczulanych barwnikiem (DSSC), czujników i materiałów elektrochromowych.[2][3][4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A high-performance counter electrode based on poly (3, 4-alkylenedioxythiophene) for dye-sensitized solar cells
Lee K, et al.
Journal of Power Sources, 188(1), 313-318 (2009)
Rational design of an electrochromic polymer with high contrast in the visible region: dibenzyl substituted poly (3, 4-propylenedioxythiophene).
Krishnamoorthy K, et al.
Journal of Materials Chemistry, 11(12), 2909-2911 (2001)
Jae Joon Kim et al.
Science advances, 5(3), eaaw0463-eaaw0463 (2019-03-23)
We vapor print conformal conjugated polymer electrodes directly onto living plants and use these electrodes to probe the health of actively growing specimens using bioimpedance spectroscopy. Vapor-printed polymer electrodes, unlike their adhesive thin-film counterparts, do not delaminate from microtextured living
Triphenylamine-based dyes bearing functionalized 3, 4-propylenedioxythiophene linkers with enhanced performance for dye-sensitized solar cells
Liang Y, et al.
Organic Letters, 12(6), 1204-1207 (2010)
Site-isolated electro-optic chromophores based on substituted 2, 2?-Bis (3, 4-propylenedioxythiophene) pi-conjugated bridges
Hammond SR, et al.
Chemistry of Materials, 20(10), 3425-3434 (2008)
Produkty
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.