Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.20
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
42-46 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC1COc2cscc2O1
InChI
1S/C7H8O3S/c8-1-5-2-9-6-3-11-4-7(6)10-5/h3-5,8H,1-2H2
InChI key
YFCHAINVYLQVBG-UHFFFAOYSA-N
General description
Hydroxymethyl EDOT (EDT-methanol) is a conjugated polymer that is used as a precursor of ethylenedioxythiophene (EDOT). The hydroxymethyl groups in the EDOT monomers enhance the electro-polymerization in an aqueous solution to form an electro-active hydrophilic polymer.
Application
EDOT derivative useful in preparation of functional electroactive polymers
EDT-methanol can functionalize poly(L -lactic acid) by using organometallic polymerization, which can be used to form biodegradable and conducting macromonomers for biomedical applications. It can be polymerized to form poly(hydroxymethyl EDOT) based films, which may be incorporated with silver nanoparticles to form nanocomposites on polyethylene terephthalate (PET) for flexible plastic devices.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 97% | description 95% | description 97% |
| assay 95% | assay 97% | assay 95% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 42-46 °C | mp - | mp 39-44 °C | mp 79-83 °C |
| form solid | form - | form solid | form solid |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2-Chloromethyl-2,3-dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxine 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/422/187/4cc7b858-9e06-4ce2-8d39-d817b8313964/640/4cc7b858-9e06-4ce2-8d39-d817b8313964.png)