667943
Hafnium(IV) n-butoxide
Synonim(y):
n-Butoxy hafnium, Tetrabutoxyhafnium(IV)
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
przydatność reakcji
core: hafnium
reagent type: catalyst
gęstość
1.2376 g/mL
ciąg SMILES
CCCCO[Hf](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Hf/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
LTBRWBUKPWVGFA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a sol-gel precursor to synthesize hafnium oxide(HfO2) ultra-thin films with enhanced dielectric properties.
- As a transesterification catalyst for the synthesis of poly(butylene succinate) (PBS).
- As a precursor to fabricate BaHfO3(Barium hafnate) perovskitenanocrystals for various electronic applications.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C