Merck
663344
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-trans-1-Amino-2-indanol
97%
Wybierz wielkość
5 G
1020,00 zł
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1020,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]/D +23.0°, c = 1 in ethanol
mp
142-146 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
N[C@@H]1[C@@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9-/m0/s1
Klucz InChI
LOPKSXMQWBYUOI-IUCAKERBSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)